4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 29.2 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Kookpunt: 82 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041314
CAS nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III