4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 107 EUR
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₇F₃O₂
Kookpunt: 163…165 °C
Dichtheid: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216942
CAS nummer: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
UN: 1993
ADR: 3,III