3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 52.6 EUR
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Kookpunt: 83…86 °C/24mmHg
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042406
CAS nummer: 52771-21-8