4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 84.7 EUR
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Kookpunt: 93 °C/27mmHg
Dichtheid: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041530
CAS nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4