2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7434P-25G PC7434P-5G PC7434P-1G
APOSPC7434P-25GEA 239 EUR
APOSPC7434P-25G APOSPC7434P-5G APOSPC7434P-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 153…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042407
CAS nummer: 127979-74-2