2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436L-100G PC7436L-25G PC7436L-5G
APOSPC7436L-100GEA 101 EUR
APOSPC7436L-100G APOSPC7436L-25G APOSPC7436L-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260.62 g/mol
Kookpunt: 75…77 °C/11mmHg
Smeltpunt: 27…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052316
CAS nummer: 103008-51-1
UN: 3261
ADR: 8 II