4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 169 EUR
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
Kookpunt: 120…122 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042408
CAS nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II