2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 107 EUR
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052325
CAS nummer: 1979-29-9