2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 22 EUR
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Smeltpunt: 103…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204180
CAS nummer: 175277-19-7