3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 22 EUR
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Smeltpunt: 88…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041501
CAS nummer: 1014-81-9