4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 73 EUR
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Smeltpunt: 150…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002541
CAS nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3