4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 78.9 EUR
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Kookpunt: 192…193 °C
Dichtheid: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039474
CAS nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III