4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7438H-10G PC7438H-1G PC7438H-25G
APOSPC7438H-10GEA 462 EUR
APOSPC7438H-10G APOSPC7438H-1G APOSPC7438H-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052146
CAS nummer: 122454-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III