2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 40.9 EUR
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Kookpunt: 94…96 °C/15mmHg
Dichtheid: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052330
CAS nummer: 162046-61-9
UN: 3265
ADR: 8 II