4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 39.5 EUR
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Kookpunt: 55…56 °C/2mmHg
Dichtheid: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052329
CAS nummer: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8+3 II