2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 22 EUR
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
Kookpunt: 77 °C/12mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085176
CAS nummer: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable