3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7438O-1G PC7438O-25G PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA 22 EUR
APOSPC7438O-1G APOSPC7438O-25G APOSPC7438O-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Kookpunt: 211
Smeltpunt: 55
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061267
CAS nummer: 93071-75-1
UN: 2735
ADR: 8 III