2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 22 EUR
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Kookpunt: 96…98 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153285
CAS nummer: 175278-07-6