α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC7438U-25G
PC7438U-5G
PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA
132
EUR
APOSPC7438U-25G
APOSPC7438U-5G
APOSPC7438U-100G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Formule:
C₈H₆BrF₃O Kookpunt: 178…180 °C Dichtheid: 1,572 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061271 CAS nummer: 159689-88-0 UN: 3265 ADR: 8,II |