α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7438UF-25G PC7438UF-5G PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA 26.3 EUR
APOSPC7438UF-25G APOSPC7438UF-5G APOSPC7438UF-100G
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆ClF₃O
Kookpunt: 72…73 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052326
CAS nummer: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8,III