1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 48.3 EUR
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Kookpunt: 158…160 °C
Dichtheid: 1.632 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040942
CAS nummer: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3 III