1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438V-100G PC7438V-500G PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA 35.1 EUR
APOSPC7438V-100G APOSPC7438V-500G APOSPC7438V-1KG
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Kookpunt: 156…158 °C
Dichtheid: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040943
CAS nummer: 2252-44-0