1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 46.8 EUR
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Kookpunt: 80 °C/50mmHg
Dichtheid: 1.622 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040834
CAS nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2