1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 38 EUR
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Kookpunt: 142…143 °C
Dichtheid: 1.367 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040953
CAS nummer: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN: 1993
ADR: 3 III