1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 42.4 EUR
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄F₃IO
Kookpunt: 72…74 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,909 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042411
CAS nummer: 103962-05-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable