1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 24.9 EUR
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Kookpunt: 87…89 °C/15mmHg
Smeltpunt: 15 °C
Dichtheid: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040302
CAS nummer: 713-65-5