2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 228 EUR
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Smeltpunt: 48…55 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052333
CAS nummer: 103962-10-3
UN: 3261
ADR: 8,III