3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 137 EUR
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₅F₃O₂
Kookpunt: 69…70 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040987
CAS nummer: 827-99-6