4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 55.5 EUR
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₅F₃O₂
Kookpunt: 80 °C/15mmHg
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040988
CAS nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0