4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 101 EUR
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052352
CAS nummer: 72220-50-9