4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC7439PT-100G PC7439PT-25G PC7439PT-5G
APOSPC7439PT-100GEA 114 EUR
APOSPC7439PT-100G APOSPC7439PT-25G APOSPC7439PT-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂O
Smeltpunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00053033
CAS nummer: 133115-72-7