2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 22 EUR
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄F₃NO₂
Kookpunt: 52…55 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00134160
CAS nummer: 182500-26-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II