4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7439Q-1G PC7439Q-5G
APOSPC7439Q-1GEA 22 EUR
APOSPC7439Q-1G APOSPC7439Q-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄F₃NO₂
Kookpunt: 78 °C/22mmHg
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00035702
CAS nummer: 35037-73-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III