4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
PC7439T-25G PC7439T-5G PC7439T-100G
APOSPC7439T-25GEA 109 EUR
APOSPC7439T-25G APOSPC7439T-5G APOSPC7439T-100G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₄F₃NOS
Kookpunt: 215…218 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042412
CAS nummer: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8,II