4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 402 EUR
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NOS
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068113
CAS nummer: 149169-34-6