2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
PC7439UX-1G PC7439UX-25G PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA 93.5 EUR
APOSPC7439UX-1G APOSPC7439UX-25G APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
Kookpunt: 53…55 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052320
CAS nummer: 175278-01-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III