(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 22 EUR
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220.15 g/mol
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061239
CAS nummer: 4315-07-5