2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 242 EUR
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Kookpunt: 100…102 °C/8mmHg
Smeltpunt: 39…47 °C
Dichtheid: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407341
CAS nummer: 360575-28-6