4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7446-10G PC7446-1G PC7446-5G
APOSPC7446-10GEA 305 EUR
APOSPC7446-10G APOSPC7446-1G APOSPC7446-5G
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Smeltpunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00592425
CAS nummer: 62054-71-1