1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7447-10G PC7447-1G PC7447-5G
APOSPC7447-10GEA 305 EUR
APOSPC7447-10G APOSPC7447-1G APOSPC7447-5G
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Smeltpunt: 200…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01208354
CAS nummer: 298703-18-1