1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7449-1G PC7449-5G
APOSPC7449-1GEA 107 EUR
APOSPC7449-1G APOSPC7449-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃
Smeltpunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04219156
CAS nummer: 702650-29-1