1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
PC7454-10G PC7454-1G PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA 305 EUR
APOSPC7454-10G APOSPC7454-1G APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Smeltpunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027734
CAS nummer: 392237-31-9