1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7455-1G PC7455-5G
APOSPC7455-1GEA 112 EUR
APOSPC7455-1G APOSPC7455-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₃H₁₄F₃N₃O₃
Smeltpunt: 177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01418201
CAS nummer: 329064-15-5