2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7458-10G PC7458-1G PC7458-5G
APOSPC7458-10GEA 305 EUR
APOSPC7458-10G APOSPC7458-1G APOSPC7458-5G
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₃
Smeltpunt: 61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02018696
CAS nummer: 405910-36-3