3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 594 EUR
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Formule: C₈H₆F₆N₂
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631430
CAS nummer: 367-65-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III