5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7465-1G PC7465-500MG
APOSPC7465-1GEA 359 EUR
APOSPC7465-1G APOSPC7465-500MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Formule: C₈H₈BrFO₂S
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027746
CAS nummer: 942474-79-5