2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC7470-25G PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA 33.7 EUR
APOSPC7470-25G APOSPC7470-5G
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
Kookpunt: 163…164 °C
Smeltpunt: 15…17 °C
Dichtheid: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000378
CAS nummer: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2