2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 146 EUR
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄S
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264536
CAS nummer: 1000339-64-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable