2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7476-1G PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA 142 EUR
APOSPC7476-1G APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Formule: C₈H₈FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264540
CAS nummer: 1000339-67-2