Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7478-1G PC7478-5G
APOSPC7478-1GEA 155 EUR
APOSPC7478-1G APOSPC7478-5G
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08166749
CAS nummer: 72850-79-4